681641
Wee1 Inhibitor II
The Wee1 Inhibitor II, also referenced under CAS 622855-50-9, controls the biological activity of Wee1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Wee1 Inhibitor II, 6-Butyl-4-(2-chlorophenyl)-9-hydroxypyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3-(2H,6H)-dione
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
brown
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(cccc1)c2c3c(c4c([n](c5c4cc(cc5)O)CCCC)c2)[c]([nH][c]3=O)=O
InChI
1S/C24H19ClN2O3/c1-2-3-10-27-18-9-8-13(28)11-16(18)20-19(27)12-15(14-6-4-5-7-17(14)25)21-22(20)24(30)26-23(21)29/h4-9,11-12,28H,2-3,10H2,1H3,(H,26,29,30)
chave InChI
HLSZACLAFZWCCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Wee1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2