676496
VEGF Inhibitor, CBO-P11
The VEGF Inhibitor, CBO-P11 controls the biological activity of VEGF. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
VEGF Inhibitor, CBO-P11, Cyclo-VEGI, cyclic( D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI, Cyclo-VEGI, cyclic(D-F-PQIMRIKPHQGQHIGE), D-Phe-Pro(79-93), VEGFR Tyrosine Kinase Inhibitor XX, VEGFR2 Kinase Inhibitor XVI
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
lyophilized solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
water: soluble
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Blocks the binding of VEGF165 to its receptors
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1