SRP2093
SV40 T-antigen from simian virus
recombinant, expressed in insect cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
simian virus
recombinante
expressed in insect cells
Ensaio
≥80% (SDS-PAGE)
Formulário
frozen liquid
peso molecular
~83.3 kDa
embalagem
pkg of 5 μg
condição de armazenamento
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentração
400 μg/mL
cor
clear colorless
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
simian virus ... SV40gp6(1489531)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)