6.18550
Trietilamina
for chromatography
Sinônimo(s):
Triethylamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
for chromatography
Nível de qualidade
densidade de vapor
3.48 (vs air)
pressão de vapor
72 hPa ( 20 °C)
forma
liquid
Lim. expl.
1.2-9.3 % (v/v)
técnica(s)
HPLC: suitable
pH
(12.7 at 100 g/l at 15 °C (59 °F))
pb
89.3 °C (192.7 °F)
solubilidade
water: soluble (112.4 g/l at 20 °C (68 °F))
densidade
0.72 g/cm3 (at 25 °C (77 °F))
aplicação(ões)
general analytical
InChI
1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An environmentally friendly mobile phase component in liquid chromatographic technique for separating analgesic and antipyretic drugs such as propyphenazone, caffeine, paracetamol, and its degradation impurity 4-aminophenol.
- Mobile phase component in the determination of polyamines in thermosetting polymers.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
12.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-11 °C - closed cup