Documentos Principais
6073
Sigma-Aldrich
Schiff Reagent, Hotchkiss-McManus
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
Sinônimo(s):
P.A.S.
About This Item
Código UNSPSC:
41116121
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Harleco® (For Microscopy (contains C.I. Basic Red 9))
pf
-0.1 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
HARLECO® For PAS staining
Aplicação
HARLECO® For PAS staining
Prepared from dyes certified by the Biological Stain Commission (BSC)
For In-Vitro Diagnostic Use.
For Professional Use.
For P.A.S. Reaction. May be used as replacement for Schiff Reagent in the PAS Kit.
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3