5980-OP
Cloreto de magnésio
OmniPur® Grade, complexometric: 99.0-102.0%
Sinônimo(s):
Magnesium chloride hexahydrate
About This Item
Produtos recomendados
forma
crystals
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Assay (complexometric): 99.0-102.0%
DNAse: none detected
Heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Insolubles: ≤.005%
Iron (Fe): ≤0.0005%
Nitrate (NO3): ≤0.001%
Phosphate (PO4): ≤0.0005%
Protease: none detected
RNAse: none detected
Sulfate (SO4): ≤0.002%
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Advertência
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1