63064
Cloreto de magnésio
BioUltra, ≥99.0% (KT)
Sinônimo(s):
MgCl2.6H2O, dichloromangesium hexahydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
linha de produto
BioUltra
Ensaio
≥99.0% (KT)
Formulário
solid
Impurezas
insoluble matter, passes filter test
≤0.0002% total nitrogen (N)
pH
5.0-7.5 (25 °C, 1 M in H2O)
solubilidade
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤2000 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤3000 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
1 M in H2O
Absorção UV
λ: 260 nm Amax: 0.030
λ: 280 nm Amax: 0.025
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Mg]Cl
InChI
1S/2ClH.Mg.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
DHRRIBDTHFBPNG-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Magnesium chloride hexahydrate has been used in wash buffer for the purification of protein from Saccharomyces cerevisiae.[1]
- It has been used for the preparation of extracellular (Ringer) solution for juxtacellular recording of single neurons in freely moving rats.[2]
- It has been used as a supplement to study effect of desiccation on bacterial viability.[3]
Outras notas
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?