Documentos Principais
567538
Sigma-Aldrich
Sodium Nitroprusside, Dihydrate
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Sinônimo(s):
Sodium Nitroprusside, Dihydrate, SNP, Sodium Nitroferricyanide(III) Dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
Na2[Fe(CN)5]NO · 2H2O
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
>99% (titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
red
solubilidade
water: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/5CN.Fe.NO.2Na.2H2O/c5*1-2;;1-2;;;;/h;;;;;;;;;2*1H2/q;;;;;-2;;2*+1;;
chave InChI
NWFKTGARQFKZMN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nitric oxide donor. Reported to reduce lipid peroxidation-induced membrane damage.
Advertência
Toxicity: Toxic (F)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 2 weeks at 20°C.
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Hellstrom, W.J., et al. 1994. Fertil. Steril. 61, 1117.
Kowaluk, E.A., et al. 1992. J. Pharmacol. Exp. Ther.262, 916.
Ignarro, L.J., et al. 1981. J. Pharmacol. Exp. Ther.218, 739.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3