565790
Compound E
≥95% (HPLC), solid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E, (S,S)- 2-[2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino]-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, Compound E
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E, This g-secretase inhibitor, CAS 209986-17-4, is a cell-permeable, potent, selective, non-transition-state analog inhibitor of γ-secretase and Notch processing. Lowers Aβ levels in APP transgenic mice
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
chave InChI
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
γ-secretase and Notch processing Ab40 in CHO cells overexpressing wild type bAPP
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Jung, K.M., et al. 2003. J. Biol. Chem.278, 42161.
Murakami, D., et al. 2003. Oncogene22, 1511.
Campbell, W.A., et al. 2003. J. Neurochem.85, 1563.
Berechid, B.E., et al., 2002. J. Biol. Chem.277, 8154.
Lee, H.J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 6318.
May, P., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 18736.
Scheinfeld, M.H., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 44195.
Ni, C. Y., et al. 2001. Science294, 2179.
Beher, D., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 45394.
Doerfler, P., et al. 2001. Proc. Natl. Acad. Sci. USA98, 9312.
Seiffert, D., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 34086.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3