539652
PKCβII/EGFR Inhibitor
The PKCβII/EGFR Inhibitor, also referenced under CAS 145915-60-2, controls the biological activity of PKCβII/EGFR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
PKCβII/EGFR Inhibitor, CG53353, DAPH 2, 4,5-bis(4-Fluoroanilino)-phthalimide, CGP 53 353
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C20H13F2N3O2/c21-11-1-5-13(6-2-11)23-17-9-15-16(20(27)25-19(15)26)10-18(17)24-14-7-3-12(22)4-8-14/h1-10,23-24H,(H,25,26,27)
chave InChI
RONQPWQYDRPRGG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
EGFR
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Lee, S.W., et al. 2003. Bone32, 217.
Perrotti, D., et al. 1998. EMBO J.17, 4442.
Chalfant, C.E., et al. 1996. Mol. Endocrinol.10, 1273.
Buchdunger, E., et al. 1995. Clin. Cancer Res.1, 813.
Trinks, U., et al. 1994. J. Med. Chem.37, 1015.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3