5.33966
LDH-A Inhibitor III, NHI-1
Sinônimo(s):
LDH-A Inhibitor III, NHI-1, 1-Hydroxy-6-phenyl-4-trifluoromethyl-1H-indole-2-carboxylic acid, Lactate Dehydrogenase A Inhibitor III, LDH-M Inhibitor III
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
LDH-A/LDH-1
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Granchi, C., et al. 2011. J. Med. Chem.54, 1599.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3