5.33869
Sigma-2 Receptor Antagonist, CT01344
Sinônimo(s):
Sigma-2 Receptor Antagonist, CT01344, (R)-4-(3,4-dichlorophenyl)-N-(4-(trifluoromethyl)benzyl)butan-2-amine, PGRMC-1 Receptor Antagonist, CT01344
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
oil
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content. Please refer to the vial label or the certificate of analysis for the batch-specific molecular weight. The molecular weight provided represents the baseline molecular weight without water.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sigma-2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3