Documentos Principais
529552
Millipore
Potassium chloride
Molecular Biology Grade
Sinônimo(s):
Potassium chloride, KCl
About This Item
Fórmula linear:
KCl
Número CAS:
Peso molecular:
74.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Cloreto de potássio, Molecular Biology Grade
grau
Molecular Biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 7621
Ensaio
≥99% (silver nitrate titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
pf
770 °C (lit.)
solubilidade
water: soluble
densidade
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Fe: ≤0.0003%
Mg: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Aplicação
Pode ser usado no preparo de solução salina tamponada com fosfato e na extração e solubilização de proteínas.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1