Documentos Principais
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
Sinônimo(s):
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C33H47NO13
Número CAS:
Peso molecular:
665.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥80% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
acetic acid: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3