524394
4α-Phorbol-12,13-didecanoate
>99% (HPLC), solid, PDD and PMA negative control, Calbiochem®
Sinônimo(s):
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, 4αPDD, PKC Activator I, Negative Control
About This Item
Produtos recomendados
product name
4α-Phorbol-12,13-didecanoate, Inactive on mouse skin as an inflammatory and tumor-promoting agent.
Nível de qualidade
Ensaio
>99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C40H64O8/c1-7-9-11-13-15-17-19-21-32(42)47-36-28(4)39(46)30(24-29(26-41)25-38(45)31(39)23-27(3)35(38)44)34-37(5,6)40(34,36)48-33(43)22-20-18-16-14-12-10-8-2/h23-24,28,30-31,34,36,41,45-46H,7-22,25-26H2,1-6H3/t28-,30+,31-,34-,36-,38+,39-,40-/m1/s1
chave InChI
DGOSGFYDFDYMCW-OEFRVDPMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A negative control for Phorbol-12,13-didecanoate (PDD) and Phorbol-12-myristate-13-acetate (PMA)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Clarke, B.L., et al. 1993. Endocrinology132, 1168.
Natarajan, V. and Garcia, J.G. 1993. J. Lab. Clin. Med.121, 337.
Slomiany, B.L., et al. 1992. J. Physiol. Pharmacol.43, 223.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3