5.09226
PI 3-K Inhibitor XXI, GDC-0941
Sinônimo(s):
PI 3-K Inhibitor XXI, GDC-0941, GDC0941, 2-(1H-Indazol-4-yl)-6-(4-methylsulfonyl-piperazin-1-ylmethyl)-4-morpholin-4-yl-thieno[3,2- d]pyrimidine, 4-(2-(1H-Indazol-4-yl)-6-((4-(methylsulfonyl)piperazin-1-yl)methyl)thieno[3,2-d]pyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N1CCN(CC1)Cc2[s]c3c(nc(nc3N6CCOCC6)c4c5c(n[nH]c5)ccc4)c2)C
InChI
1S/C23H27N7O3S2/c1-35(31,32)30-7-5-28(6-8-30)15-16-13-20-21(34-16)23(29-9-11-33-12-10-29)26-22(25-20)17-3-2-4-19-18(17)14-24-27-19/h2-4,13-14H,5-12,15H2,1H3,(H,24,27)
chave InChI
LHNIIDJUOCFXAP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PI 3-K
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ware, J.A., et al. 2013. Mol. Pharm.10, 4047.
Junttila,.T., et al. 2009. Cancer Cell15, 429.
Raynaud, F.I., et al. 2009. Mol Cancer Ther.8, 1725.
Folkes, A. J., et al. 2008. J. Med. Chem.51, 5522.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3