5.06416
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1
Sinônimo(s):
Beclin-1 Activator II, retro-inverso TAT-Beclin-1, (D)-H₂N-RRRQRRKKRGY-GG-TGFEGDHWIEFTANFVNT-CO₂H, Atg6 Activator II, Beclin-1-GAPR-1 Interaction Blocker II, Vps30 Activator II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
water: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
GAPR-1/GLIPR2
Embalagem
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1