5.05764
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine
Sinônimo(s):
NMDA Antagonist XI, N1-dansyl-spermine, NMDA channel blocker, N1-dansyl-spermine, N1-DnsSpm
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
potência
0.31 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow-white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C1=CC=CC2=C1C=CC=C2S(=O)(=O)NCCCNCCCCNCCCN
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NMDA
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Li, J., et al. 2005, Brain Res. 1055, 180.
Kirby, B. et al. 2004, Brain Res. 1011, 69.
Seiler, N., et al. 1998, J. Biochem. Cell Biol. 30, 393.
Chao, J., et al. 1997, Mol. Pharm. 51, 861.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3