A0384
Arcaine sulfate salt
Sinônimo(s):
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic (organic)
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
pf
>280 °C
solubilidade
1 M NaOH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Aplicação
- to evaluate its effects on the acquisition of electrical kindling of the amygdala[1]
- to compare its effects with agmatine and MK801 on NMDA- or glutamate-induced neuronal damage[2]
- to study its effects on cell-free translation of synthetic polynucleotide[3]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?