Documentos Principais
SML3063
Sigma-Aldrich
Pridopidine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-[3-(Methylsulfonyl)phenyl]-1-propylpiperidine, ACR 16, ACR16, Huntexil
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 878,00
25 MG
R$ 2.817,00
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 878,00
25 MG
R$ 2.817,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H23NO2S
Número CAS:
Peso molecular:
281.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
R$ 878,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCN1CCC(C2=CC(S(C)(=O)=O)=CC=C2)CC1
InChI
1S/C15H23NO2S/c1-3-9-16-10-7-13(8-11-16)14-5-4-6-15(12-14)19(2,17)18/h4-6,12-13H,3,7-11H2,1-2H3
chave InChI
YGKUEOZJFIXDGI-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Pridopidine (ACR16) is orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities. At higher doses pridopidine targets other receptors including dopamine D3, adrenergic α2C and serotoninergic 5-HT1A.
orally available, highly selective and potent Sigma-1 Receptor (S1R) agonist that exhibit potent neuroprotective activities
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)