Documentos
5.04841
Sigma-Aldrich
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt
Sinônimo(s):
5,7-Dichlorokynurenic Acid, Sodium Salt, 5,7-Dichloro-4-hydroxyquinoline-2-c-arboxylic acid sodium salt, DCKA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H4Cl2NNaO3
Número CAS:
Peso molecular:
280.04
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
79 nM Ki
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 10 mM
1 M NaOH: 100 mM
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C10H5Cl2NO3.Na/c11-4-1-5(12)9-6(2-4)13-7(10(15)16)3-8(9)14;/h1-3H,(H,13,14)(H,15,16);/q;+1/p-1
chave InChI
VPRPMJHKWHCUFW-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
A very potent, water-soluble antagonist of the NMDA receptors complex acting at the strychnine-insensitive glycine binding site (Ki = 79 nM vs. [3H]-glycine).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
NMDA receptors
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Baron, B., et al. 1991. Eur. J. Pharmacol.206, 149.
Baron, B., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 554.
Mugnaini, M., et al. 1998. J. Recept. Signal Transduct. Res.18, 91.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3