Documentos Principais
5.04744
Sigma-Aldrich
Aphidicolin
≥98% (TLC), liquid, DNA polymerase α and δ inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
InSolution Aphidicolin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O4
Número CAS:
Peso molecular:
338.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Aphidicolin, InSolution, ≥98%, 30 mM in DMSO, A cell-permeable tetracyclic diterpene antibiotic
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@]1([C@H]2C[C@@]3([C@@]4([C@H]([C@@]([C@@H](CC4)O)(CO)C)CC[C@H]3C2)C)CC1)CO
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
chave InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Descrição geral
A cell-permeable tetracyclic diterpene antibiotic. Cell synchronization agent. Blocks the cell cycle at the early S-phase. Specific, non-competitive and reversible inhibitor of DNA polymerase α and δ in eukaryotic cells and in some viruses of animal origin. Potentiates apoptosis induced by arabinosyl nucleosides in leukemia cell lines. Also induces apoptosis in HeLaS3 cells, but inhibits vincristine (>Cat. No. 677181)-induced apoptosis in the p53-negative human prostate cancer cell line PC-3.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
DNA polymerase α and δ
Reversible: yes
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
forma física
A 30 mM (1 mg/98 µL) sterile-filtered solution of Aphidicolin (Cat. No. 178273) in DMSO.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C). Aliquots are stable for up to 6 months at -70°C. Use only fresh DMSO for further dilutions.
Outras notas
Borner, M.M., et al. 1995. Cancer Res.55, 2122.
Poluha, W., et al. 1995. Oncogene10, 185.
Urbani, L., et al. 1995. Exp. Cell Res.219, 159.Schimke, R.T., et al. 1994. Philos. Trans. R. Soc. London. B. Biol. Sci.345, 311.Kuwakado, K., et al. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 1909.Hubermann, J.A. 1981. Cell23, 647.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - (refers to pure substance)