5.00554
MHY1485
≥97% (HPLC), solid, mTOR activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
mTOR Activator, MHY1485, 4,6-dimorpholino-N-(4-nitrophenyl)-1,3,5-triazin-2-amine, Autophagy Inhibitor III
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mTOR Activator, MHY1485,
Ensaio
≥97% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
~2 μM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
pale yellow
solubilidade
DMSO: 12.5 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C1CCN(CC1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)NC(=O)C3=CC(=NN3)C4=CC=CC=C4O
chave InChI
VHYUALWDIXAVIZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3