5.00523
ASIC Channel Modulator II, GMQ
Sinônimo(s):
ASIC Channel Modulator II, GMQ, 2-guanidine-4-methylquinazoline, Acid-Sensing Ion Channel Modulator II
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 16.6 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
ASIC3
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sherwood, T.W., et al. 2012. Am. J. Physiol. Cell Physiol.303, C699.
Yu, Y., et al. 2010. Neuron.68, 61.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3