Documentos Principais
487500
Sigma-Aldrich
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Sinônimo(s):
p-Nitrophenyl-β-D-glucuronide, p-Nitrophenyl-β-D-glucopyranosiduronic Acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO9
Número CAS:
Peso molecular:
315.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Impurezas
≤0.1% Free p-Nitrophenol
cor
off-white
solubilidade
water: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1ccc(cc1)O[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C12H13NO9/c14-7-8(15)10(11(17)18)22-12(9(7)16)21-6-3-1-5(2-4-6)13(19)20/h1-4,7-10,12,14-16H,(H,17,18)/p-1/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
chave InChI
QSUILVWOWLUOEU-GOVZDWNOSA-M
Descrição geral
Chromogenic substrate for β-glucuronidase (Km = ~0.22 mM).
Chromogenic substrate for β-glucuronidase.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Mariscal, A., et al. 1998. Arch. Environ. Contam. Toxicol. 35, 588.
Kim, D. H., et al. 1995. Biol. Pharm. Bull.18, 1184.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Nitrofenol ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
241326
4-Nitrofenol