481990
Nigericin, Sodium Salt, Streptomyces hygroscopicus
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Sinônimo(s):
Nigericin, Sodium Salt, Streptomyces hygroscopicus, Antibiotic K178
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
solubilidade
chloroform: soluble
ethanol: soluble
ethyl acetate: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C40H68O11.Na/c1-21-11-12-28(46-33(21)26(6)36(42)43)17-29-18-30(45-10)27(7)40(48-29)25(5)19-38(9,51-40)32-13-14-37(8,49-32)35-23(3)16-31(47-35)34-22(2)15-24(4)39(44,20-41)50-34;/h21-35,41,44H,11-20H2,1-10H3,(H,42,43);/q;+1/p-1/t21-,22-,23-,24+,25?,26?,27+,28+,29+,30+,31+,32?,33?,34-,35?,37?,38?,39-,40+;/m0./s1
chave InChI
MOYOTUKECQMGHE-KKCUGXASSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Disrupts the membrane potential and stimulates ATPase activity in mitochondria.
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Eytan, G.D., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 12949.
Alonso, M.A., and Carrasco, L. 1981. FEBS Lett.127, 112.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3