Documentos
V0627
Sigma-Aldrich
Valinomicina
≥98% (TLC), ≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Ciclo(L-Val-D-HyIva-D-Val-L-Lac-)3: HyIva = Ácido α-hidroxi-isovalérico, Lac = ácido lático
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C54H90N6O18
Número CAS:
Peso molecular:
1111.32
Beilstein:
78657
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
≥98% (TLC)
forma
powder
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
cor
white
solubilidade
DMSO: ≥50 mg/mL
H2O: insoluble
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
parasites
viruses
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)OC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](OC1=O)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C54H90N6O18/c1-22(2)34-49(67)73-31(19)43(61)55-38(26(9)10)53(71)77-41(29(15)16)47(65)59-36(24(5)6)51(69)75-33(21)45(63)57-39(27(11)12)54(72)78-42(30(17)18)48(66)60-35(23(3)4)50(68)74-32(20)44(62)56-37(25(7)8)52(70)76-40(28(13)14)46(64)58-34/h22-42H,1-21H3,(H,55,61)(H,56,62)(H,57,63)(H,58,64)(H,59,65)(H,60,66)/t31-,32-,33-,34-,35+,36+,37-,38-,39-,40+,41+,42+/m0/s1
chave InChI
FCFNRCROJUBPLU-RPUZOQEISA-N
Descrição geral
A valinomicina é um peptídeo cíclico que contém d-α-valina, ácido d-hidroxivalérico, l-valina e ácido l-láctico na ordem sequencial de ciclo-[(l-Val-d-Hyv-d-Val-l-Lac)3].
Estrutura química: peptídeo
Propõe-se que a valinomicina, um peptídeo não ribossomal (NRP), tenha uma estrutura de um peptídeo cíclico de 24 membros ciclo-(d-α-hidroxi-isovaleril-d-valil-l-lactil-l-valil)2. Exibe propriedades antitumorais e desempenha um papel importante como um ativador de mitofagia. Inicialmente isolado como um composto antibiótico, a valinomicina demonstrou atividade antibacteriana contra Mycobacterium tuberculosis. Além disso, foi identificada como um potente agente antiviral contra um amplo espectro de vírus, incluindo coronavírus humano, bunyavirus, enterovírus e flavivírus.
Aplicação
A valinomicina foi usada:
  • para equilibrar o pH intracelular e o pH extracelular do éster succinimidil de 5 (e 6-)-carboxifluoresceína (cFSE) na cepa B23 de Escherichia coli
  • como um ionóforo para equilibrar o pH intracelular e o pH extracelular de cepas de bactérias do ácido láctico (LAB)
  • para estabelecer o pH desejado para a transição ácido-base e a formação do potencial de difusão de K+-valinomicina
Ações bioquímicas/fisiológicas
A valinomicina transfere seletivamente íons de metais alcalinos por meio de membranas biológicas e sintéticas. A formação de um complexo de íons metálicos e peptídeos contribui para esse transporte de íons. A valinomicina pode criar complexos estáveis com potássio, rubídio e césio (K+, Rb+, e Cs+) .
Ciclodepsipeptídeo ionofórico seletivo para K+; ionóforo de potássio que desacopla a fosforilação oxidativa, induz apoptose em timócitos de roedores, inibe a diferenciação neuronal induzida por NGF e antagoniza a vasoconstrição induzida por ET.
Embalagem
10MG,25MG,100MG,500MG
Outras notas
Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco e bem ventilado.
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visite a Biblioteca de Documentos
The nonribosomal peptide valinomycin: From discovery to bioactivity and biosynthesis
Huang S, et al.
Microorganisms, 9, 780-780 (2021)
Chitosan disrupts membrane permeability of lactic acid bacteria
Pan C, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 15, 7-14 (2011)
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Jun-Ichi Kishikawa et al.
eLife, 9 (2020-07-09)
V-ATPase is an energy converting enzyme, coupling ATP hydrolysis/synthesis in the hydrophilic V1 domain, with proton flow through the Vo membrane domain, via rotation of the central rotor complex relative to the surrounding stator apparatus. Upon dissociation from the V1
Ko-Shing Chang et al.
Biosensors & bioelectronics, 31(1), 137-143 (2011-11-01)
A silicon nanowire field-effect transistor (SiNW-FET) coated with a polyvinyl chloride (PVC) membrane containing valinomycin (VAL) was employed as a biosensor (referred to as VAL-PVC/SiNW-FET) to detect the K(+)-efflux from live chromaffin cells. The detection sensitivity of K(+) with the