475895
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Polyether antibiotic that functions as a Na+ ionophore by forming stable complexes with monovalent cations that are able to cross the plasma membrane.
Sinônimo(s):
Monensin, Sodium Salt, High Purity
Ensaio
≥97% (by Assay)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white to beige
solubilidade
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C36H62O11.Na/c1-10-34(31-20(3)16-26(43-31)28-19(2)15-21(4)36(41,18-37)46-28)12-11-27(44-34)33(8)13-14-35(47-33)17-25(38)22(5)30(45-35)23(6)29(42-9)24(7)32(39)40;/h19-31,37-38,41H,10-18H2,1-9H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,25-,26+,27+,28-,29+,30-,31+,33-,34-,35+,36-;/m0./s1
chave InChI
XOIQMTLWECTKJL-FBZUZRIGSA-M
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Functions as a Na+ ionophore
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Mendez, A.J. 1995. J. Biol. Chem.270, 5891.
Sakuragawa, N., et al. 1994. Biochim. Biophys. Acta1213, 193.
Griffin, T., et al. 1993. J. Natl. Cancer Inst.85, 292.
Rushfeldt, C., and Smedsrtod, B. 1993. Cancer Res.53, 658.
Hoya, A., and Venosa, R.A. 1992. Biochem. Biophys. Acta1104, 123.
Kok, J.W. 1992. J. Cell. Sci.103, 1139.
Takemura, H., and Ohshika, H. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1395.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Heart,muscle
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3