M9375
D-Methionine
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(R)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid, D-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white
pf
273 °C
aplicação(ões)
cell analysis
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CSCC[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
FFEARJCKVFRZRR-SCSAIBSYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCNossa equipe de cientistas tem experiência em todas as áreas de pesquisa, incluindo Life Sciences, ciência de materiais, síntese química, cromatografia, química analítica e muitas outras.