Documentos Principais
428029
Millipore
Sodium dodecyl sulfate
Tablets, An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids.
Sinônimo(s):
SDS Tablets, Sodium Dodecyl Sulfate Tablets
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H25O4S · Na
Número CAS:
Peso molecular:
288.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
peso molecular
micellar wt 18,000
embalagem
pkg of 50 tablets
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
número de agregação
62
CMC
7-10 mM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
chave InChI
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
An ionic detergent useful in electrophoretic separation of proteins and lipids. Aggregation number: 62; CMC: 7-10 mM; micellar weight: 18,000.
Advertência
Toxicity: Flammable (J)
forma física
Each tablet contains 0.5 g SDS.
Nota de preparo
Dissolve one tablet in the desired volume of H₂O.
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for up to 6 months at room temperature.
Outras notas
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
338.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
170 °C