422625
KLF5 Inhibitor, CID 5951923
The KLF5 Inhibitor, CID 5951923 controls the biological activity of KLF5.
Sinônimo(s):
KLF5 Inhibitor, CID 5951923, 2-((1,1-Dioxidotetrahydrothiophen-3-yl)(methyl)amino)-2-oxoethyl-(2E)-3-(3-nitrophenyl)prop-2-enoate
Ensaio
≥99% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C16H18N2O7S/c1-17(14-7-8-26(23,24)11-14)15(19)10-25-16(20)6-5-12-3-2-4-13(9-12)18(21)22/h2-6,9,14H,7-8,10-11H2,1H3/b6-5+
chave InChI
URVRJYLSUVXWBC-AATRIKPKSA-N
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3