Documentos Principais
577111
Sigma-Aldrich
9-Anthracenylmethyl acrylate
98%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 3.129,00
R$ 3.129,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 3.129,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H14O2
Número CAS:
Peso molecular:
262.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
R$ 3.129,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
98%
λmax
251 nm
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C18H14O2/c1-2-18(19)20-12-17-15-9-5-3-7-13(15)11-14-8-4-6-10-16(14)17/h2-11H,1,12H2
chave InChI
IPLSGZRALKDNRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Fluorescent monomer
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)