AB3565
Anti-PARP (214/215) cleavage site Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
Poly [ADP-ribose] polymerase 1, PARP-1, NAD(+) ADP-ribosyltransferase 1, ADPRT 1, Poly[ADP-ribose] synthase 1, ARTD1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, bovine, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... Parp1(286764)
human ... PARP1(142)
mouse ... Parp1(11545)
rat ... Parp1(25591)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Metabolism
Apoptosis - Additional
Enzymes & Biochemistry
Qualidade
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Jurkat and HeLa cells treated with staurosporine or etoposide (25 µM for 3 hours).
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2