Documentos Principais
SAB5701659
Sigma-Aldrich
Anti-Haptoglobin (HP) antibody produced in rabbit
Selecione um tamanho
100 μL
R$ 3.547,00
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 μL
R$ 3.547,00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
R$ 3.547,00
Check Cart for Availability
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
monoclonal
Formulário
liquid
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.4 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HP(3240)
Descrição geral
This gene encodes a preproprotein, which is processed to yield both alpha and beta chains, which subsequently combine as a tetramer to produce haptoglobin. Haptoglobin functions to bind free plasma hemoglobin, which allows degradative enzymes to gain access to the hemoglobin, while at the same time preventing loss of iron through the kidneys and protecting the kidneys from damage by hemoglobin. Mutations in this gene and/or its regulatory regions cause ahaptoglobinemia or hypohaptoglobinemia. This gene has also been linked to diabetic nephropathy, the incidence of coronary artery disease in type 1 diabetes, Crohn's disease, inflammatory disease behavior, primary sclerosing cholangitis, susceptibility to idiopathic Parkinson's disease, and a reduced incidence of Plasmodium falciparum malaria. The protein encoded also exhibits antimicrobial activity against bacteria. A similar duplicated gene is located next to this gene on chromosome 16. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Imunogênio
A synthesized peptide derived from human Haptoglobin (HP) (HP)
forma física
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)