420345
Kaempferol
A cell-permeable phytoestrogen that inhibits topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells.
Sinônimo(s):
Kaempferol, 3,4ʹ,5,7-Tetrahydroxyflavone
descrição
Merck USA index - 14, 5274
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
ethanol: 20 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O6/c16-8-3-1-7(2-4-8)15-14(20)13(19)12-10(18)5-9(17)6-11(12)21-15/h1-6,16-18,20H
chave InChI
IYRMWMYZSQPJKC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Topoisomerase I-catalyzed DNA religation in HL-60 cells
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Sloley, B.D., et al. 2000. J. Pharm. Pharmacol.52, 451.
Wang, H., et al. 2000. Phytomedicine7, 15.
Liang, Y.C., et al. 1999. Carcinogenesis20, 1945.
Roth, A., et al. 1999. J. Neurosci. Res.57, 399.
Boege, F., et al. 1996. J. Biol. Chem.271, 2262.
Constantinou, A., et al. 1995. J. Nat. Prod.58, 217.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3