407951
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
Sinônimo(s):
Ionomycin, Free Acid, Streptomyces conglobatus in Solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
solution
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
clear colorless to slight yellow
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C41H72O9/c1-25(21-29(5)34(43)24-35(44)30(6)22-27(3)20-26(2)14-15-38(46)47)12-11-13-28(4)39(48)31(7)36(45)23-33-16-18-41(10,49-33)37-17-19-40(9,50-37)32(8)42/h11,13,24-33,36-37,39,42-43,45,48H,12,14-23H2,1-10H3,(H,46,47)/b13-11+,34-24-/t25-,26-,27+,28-,29-,30+,31+,32-,33?,36+,37?,39-,40+,41+/m1/s1
chave InChI
PGHMRUGBZOYCAA-OJFQOPKISA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mobile ion carrier for Ca2+.
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Takei, N., and Endo, Y. 1994. Brain Res. 652, 65.
Dupuy d’Angeac, A., et al. 1993. J. Cell Physiol.154, 44.
Lee, H.C. 1993. J. Biol. Chem.268, 293.
Kuznetsov, G., et al. 1992. J. Biol. Chem. 267, 3932.
Toeplitz, B.K., et al. 1979. J. Am. Chem. Soc.101, 3344.
Liu, C.M., and Hermann, T.E. 1978. J. Biol. Chem.253, 5892.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)