401482
IKK-2 Inhibitor V
The IKK-2 Inhibitor V, also referenced under CAS 978-62-1, controls the biological activity of IKK-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Inflammation/Immunology applications.
Sinônimo(s):
IKK-2 Inhibitor V, N-(3,5-Bis-trifluoromethylphenyl)-5-chloro-2-hydroxybenzamide, IMD-0354
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)NC(=O)c2c(ccc(c2)Cl)O
InChI
1S/C15H8ClF6NO2/c16-9-1-2-12(24)11(6-9)13(25)23-10-4-7(14(17,18)19)3-8(5-10)15(20,21)22/h1-6,24H,(H,23,25)
chave InChI
CHILCFMQWMQVAL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IKK-2
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Onai, Y., et al. 2004. Cardiovasc. Res.63, 51.
Tanaka, A., et al. 2004. Blood105, 2324.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3