SML0889
bpV(phen)
≥95% V basis
Sinônimo(s):
Potassium bisperoxo(1,10-phenanthroline)oxovanadate (V) hydrate
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
≥95% V basis
Formulário
powder
condição de armazenamento
protect from light
cor
faintly yellow to dark yellow
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=[V]123([N]4=CC=CC5=C4C6=C(C=CC=[N]62)C=C5)(OO3)OO1.[K]
InChI
1S/C12H8N2.K.2H2O2.O.V/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;;2*1-2;;/h1-8H;;2*1-2H;;/q;+1;;;;
chave InChI
MQPXOTNOFVCXDA-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)