401211
Goat Anti-Mouse IgG, H & L Chain Specific
Calbiochem®, from goat
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C