3867
Hydrocortisone
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties.
Sinônimo(s):
Hydrocortisone, Cortisol
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 15 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C21H30O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h9,14-16,18,22,24,26H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
chave InChI
JYGXADMDTFJGBT-VWUMJDOOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Steroid hormone of the adrenal cortex with anti-inflammatory properties
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1A - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Adrenal gland,Bone marrow
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2