Documentos Principais
376817-M
Millipore
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP
The Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, also referenced under CAS 1113-59-3, controls the biological activity of Hexokinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
Hexokinase II Inhibitor II, 3-BP, 3-BrPA, Bromopyruvate, Bromopyruvatic Acid, 3-Bromo-2-oxopropionic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
166.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Número do índice EC:
214-206-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
RTECS - UZ0840000
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
crystalline solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
distilled water: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)C(=O)O
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)
chave InChI
PRRZDZJYSJLDBS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable pyruvic acid derivative that acts as an inhibitor against hexokinase II-mediated glycolysis and effectively suppress tumor survival both in cultures in vitro and in mice and rats in vivo.
Advertência
Toxicity: Corrosive (L)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Bujis, M., et al. 2009. Invest. New Drugs27, 120.
Chen, Z., et al. 2009. Biochim. Biophys. Acta.1787, 553.
Hulleman, E., et al. 2009. Blood.113, 2014;
Mathupala, S.P., et al. 2009. Semin. Cancer Biol.19, 17.
Pereira da Silva, A.P., et al. 2009. Biochem. J.417, 717.
Yun, J., et al. 2009. Science.325, 1555.
Zhang, X., et al. 2009. Anticancer Res.29, 1443.
Kim, J.S., et al. 2008. J. Bioenerg. Biomembr.40, 607.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6