Documentos
927740
3-Bromopyruvic acid-18O3
≥90 atom % 18O, ≥97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H3Br18O3
Peso molecular:
172.96
Código UNSPSC:
12142200
pureza isotópica
≥90 atom % 18O
Ensaio
≥97% (CP)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(C([18OH])=[18O])=[18O]
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3