Documentos Principais
700267P
Avanti
Glycodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
5β-cholanic acid-3α,12α-diol N-(carboxymethyl)-amide
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.439,00
R$ 1.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.439,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H43NO5
Número CAS:
Peso molecular:
449.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.439,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 10 mg ((700267P-10MG))
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
bile acids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@@H](C[C@@H](CC4)O)CC3)C)C[C@@H]2O)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-9-23(30)27-14-24(31)32)19-7-8-20-18-6-5-16-12-17(28)10-11-25(16,2)21(18)13-22(29)26(19,20)3/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,22+,25+,26-/m1/s1
chave InChI
WVULKSPCQVQLCU-BUXLTGKBSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700267P-10mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)