Documentos Principais
351801
Sigma-Aldrich
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31
The Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31 controls the biological activity of Glucose Transporter.
Sinônimo(s):
Glucose Transporter Inhibitor III, STF-31, STF-31
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25N3O3S
Peso molecular:
423.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(NCc2ccc(cc2)C(=O)Nc3cnccc3)c1ccc(cc1)C(C)(C)C
chave InChI
NGQPRVWTFNBUHA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable sulfonamide that selectively inhibits the growth of VHL-deficient renal cell carcinomas (RCCs) dose-dependently (0-5 µM) by directly targeting glucose transporter 1 (GLUT1), which is up-regulated by HIF (hypoxia-inducible factor) transcription factor in VHL-deficient cells. It elicits decreased oxidative phosphorylation associated with aerobic glycolysis and leads to necrosis, which is consistent with the effect induced by GLUT1 RNA interference. It does not bind to other glucose transporters, and does not inhibit a broad range of 50 tested kinases.
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Chan, D., et al. 2011. Sci. Transl. Med.3, 94ra70.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3