T9069
Topoisomerase I human
buffered aqueous glycerol solution, ≥2 units/μL
Sinônimo(s):
DNA Topoisomerase I
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus
Nível de qualidade
forma
buffered aqueous glycerol solution
peso molecular
100 kDa
concentração
≥2 units/μL
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−70°C
Informações sobre genes
human ... TOP1(7150)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1