344824
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp.
Native α1-3,4-fucosidase from Xanthomonas species. Catalyzes the hydrolysis of α1,3- and α1,4-linked branched, non-reducing terminal fucose from complex carbohydrates. Note: 1 mU = 1 milliunit.
Sinônimo(s):
α1-3,4-Fucosidase, Xanthomonas sp., α-L-Fucoside Fucohydrolase
forma
liquid
atividade específica
≥100 mU/mL
≥400 mU/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
atividade externa
N-acetylglucosaminidase, α- and β-galactosidase, neuraminidases, proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Advertência
Definição da unidade
forma física
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2