Documentos Principais
F6272
Sigma-Aldrich
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous solution
Selecione um tamanho
0.04 UNIT
R$ 3.617,00
R$ 3.617,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
Selecione um tamanho
Alterar visualização
0.04 UNIT
R$ 3.617,00
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
R$ 3.617,00
Previsão de entrega em30 de maio de 2025
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Formulário
buffered aqueous solution
atividade específica
≥1.8 units/mg protein
nº de adesão UniProt
atividade externa
β-galactosidase, α-mannosidase, β-hexosaminidase, neuraminidase and proteases, none detected
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Ações bioquímicas/fisiológicas
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Definição da unidade
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
forma física
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)