344281-M
Forskolin, NKH477
A cell-permeable and water-soluble Forskolin derivative that is ~1.87-fold more potent than Forskolin in stimulating type V adenylate cyclase (AC) activity, while exhibiting similar potency as Forskolin toward type II & III AC.
Sinônimo(s):
Forskolin, NKH477, 6-(3-Dimethylaminopropionyl)forskolin, HCl, Colforsin Daropate, HCl
Ensaio
≥97% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
water: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C27H43NO8.ClH/c1-10-24(5)15-18(31)27(33)25(6)17(30)11-13-23(3,4)21(25)20(35-19(32)12-14-28(8)9)22(34-16(2)29)26(27,7)36-24;/h10,17,20-22,30,33H,1,11-15H2,2-9H3;1H/t17-,20-,21-,22-,24-,25-,26+,27-;/m0./s1
chave InChI
VIRRLEDAYYYTOD-YHEOSNBFSA-N
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Morinobu, S., et al. 1999. J. Neurochem.72, 2198.
Satake, K., et al. 1998. Br. J. Pharmacol.123, 753.
Toya, Y., et al. 1998. J. Mol. Cell Cardiol.30, 97.
Takeuchi, M., et al. 1995. Cardiovasc. Drug Rev.13, 339.
Hosono, M., et al. 1992. J. Cardiovasc. Pharmacol.19, 625.
Shafiq, J., et al. 1992. Circ. Res.71, 70.
Hosono, M., et al. 1990. Eur. J. Pharmacol.183, 2110.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3