343290
Fluoxetine hydrochloride
≥98% (HPLC), solid, selective serotonin re-uptake inhibitor, Calbiochem
Sinônimo(s):
Fluoxetine, Hydrochloride, dl-N-Methyl-3-( p-trifluoromethylphenoxy)-3-phenylpropylamine, HCl, (±)-N-Methyl-3-phenyl-3-[(α,α,α-trifluoro- p-tolyl)oxy]propylamine, HCl, LY-110140, Prozac
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fluoxetine, Hydrochloride, A cell-permeable phenylpropylamine derived anti-depressant that acts as a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI).
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
solubilidade
methanol: 100 mg/mL
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C17H18F3NO.ClH/c1-21-12-11-16(13-5-3-2-4-6-13)22-15-9-7-14(8-10-15)17(18,19)20;/h2-10,16,21H,11-12H2,1H3;1H
chave InChI
GIYXAJPCNFJEHY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Selective serotonin re-uptake inhibitor
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bian, J.T., et al. 2002. Eur. J. Pharmacol.453, 159.
Zhang, A., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 1930.
Svenningsson, P., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 3182.
Edgar, V.A., et al. 1999. Eur. J. Pharmacol.372, 65.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3