325885
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant, S. frugiperda
c-MET, GST-Fusion, Human, Recombinant (aa 956-1390) fused at the N-terminus to a GST-His6-thrombin cleavage site and expressed in S. frugiperda. c-Met is a receptor tyrosine kinase activated by HGF.
Sinônimo(s):
Hepatocyte growth factor receptor tyrosine kinase
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Nível de qualidade
Formulário
liquid
atividade específica
≥30 units/mg protein
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−70°C
Descrição geral
Embalagem
Advertência
Definição da unidade
forma física
Reconstituição
Outras notas
Vadnais, J., et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 48342.
Crostella, L., et al. 2001. Oncogene20, 3735.
Guiton, M., et al. 1994. J. Biol. Chem269, 30370.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1